Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2, ≥99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10135353
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38701-74-5
Summenformel C3H2F6O
Molekulargewicht (g/mol) 170.05
MDL-Nummer MFCD00037559
InChI-Schlüssel BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
PubChem CID 2724852
IUPAC-Name 2-deuterio-2-deuteriooxy-1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan
SMILES [2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99+ atom% D
Deuterium (D) 99.0% min.
Menge 10 g
Strukturformel CF3CD(OD)CF3
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro 2-2h propan-2-2h ol, hexafluoro 2 h propan-2-2 h ol, hexafluoro 2h propan-2-2h ol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2 hfip-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 99 atom % d
Formelmasse 170.05
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.