Learn More
1,1,1-Trifluor-5,5-Dimethyl-2,4-Hexandion, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Useful for solvent extraction and GC separation of metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nützlich für die Lösungsmittelextraktion und GC-Trennung von Metallen.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Nützlich für die Lösungsmittelextraktion und GC-Trennung von Metallen.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,1,1-Trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione |
Dichte | 1.13 |
Siedepunkt | 68°C to 71°C (6 mmHg) |
Flammpunkt | 34°C (93°F) |
Brechungsindex | 1.406 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1224 |
Beilstein | 1708830 |
Formelmasse | 196.17 |
Reinheit (%) | 95% |