Learn More
1,1,1-Trifluor-5,5-Dimethyl-2,4-Hexandion, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11469352
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Useful for solvent extraction and GC separation of metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nützlich für die Lösungsmittelextraktion und GC-Trennung von Metallen.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22767-90-4
Summenformel C8H11F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.17
MDL-Nummer MFCD00040841
InChI-Schlüssel BVPKYBMUQDZTJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione, pivaloyltrifluoroacetone, 2,4-hexanedione, 1,1,1-trifluoro-5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-1,1,1-trifluorohexane-2,4-dione, 2,4-hexanedione,1,1,1-trifluoro-5,5-dimethyl, acmc-1cann, tos-bb-0655, 1,1,1-trifluoro-5,5,-dimethyl-2,4-hexanedione
PubChem CID 89830
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluor-5,5 -Dimethylhexan-2,4-Dion
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione
Dichte 1.13
Siedepunkt 68°C to 71°C (6 mmHg)
Flammpunkt 34°C (93°F)
Brechungsindex 1.406
Menge 25 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1708830
Formelmasse 196.17
Reinheit (%) 95%