Learn More
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10421301
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2403-89-6
Summenformel C10H21NO
Molekulargewicht (g/mol) 171.28
MDL-Nummer MFCD00191220
InChI-Schlüssel NWHNXXMYEICZAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 1,2,2,6,6-pentamethyl, 4-hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, unii-lr520bam5v, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-hydroxypiperidine, lr520bam5v, methyl-taa-ol, hopemp, pubchem22251, acmc-209g8a
PubChem CID 75472
IUPAC-Name 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-ol
SMILES CC1(CC(CC(N1C)(C)C)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70°C to 76°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9670g/mL
Siedepunkt 238°C
Flammpunkt 118°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Relative Dichte 0.967
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: in water: 4.8% (20°C). Other solubilities: in ethanol: 55% (20°C),in acetone: 38% (20°C),in chloroform: 52% (20°C)
Viskosität 15.3 mPa.s (80°C)
Formelmasse 171.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flocken