Learn More
1,2,3,4-Tetrahydrochinoxalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15431738
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3476-89-9
Summenformel C8H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00047564
InChI-Schlüssel HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-quinoxaline, tetrahydroquinoxaline, quinoxaline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,3,4-tetrahydroquinoxaline, ksc495i0b, 1,2,3,4-terahydroquinoxaline, quinoxaline,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro quinoxaline, benzo 2,3 piperazine, tetrahydro
PubChem CID 77028
IUPAC-Name 1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Schmelzpunkt 92°C to 98°C
Menge 1 g
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 98%