Learn More
1-(2-Bromethoxy)-2,4-Dichlorobenzol, 97+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN2810 |
Formelmasse | 269.95 |
Reinheit (%) | ≥97% |