Learn More
1,2-Dibrom-2-Methylpropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10240303
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-34-3
Summenformel C4H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 215.92
MDL-Nummer MFCD00000126
InChI-Schlüssel SDTXSEXYPROZSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutylene bromide, 1,2-dibromoisobutane, acmc-1aolc, propane,2-dibromo-2-methyl, propane,1,2-dibromo-2-methyl, 1,2-dibromo-2-methylpropane
PubChem CID 222657
IUPAC-Name 1,2-Dibrom-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(CBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Dibromo-2-methylpropane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.7900g/mL
Siedepunkt 150.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CBrCH2Br
Brechungsindex 1.5083 to 1.5103
Menge 250 g
Relative Dichte 1.79
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 215.92
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dibromo-2-methylpropane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.