Learn More
1,2-Dibrombutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11404257
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-98-2
Summenformel C4H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 215.92
MDL-Nummer MFCD00000157
InChI-Schlüssel CZWSZZHGSNZRMW-UHFFFAOYNA-N
Synonym butane, 1,2-dibromo, .alpha.-butylene dibromide, alpha-butylene dibromide, 1,2-dibomobutane, 1,2 dibromobutane, butane,2-dibromo, 1,2-dibromo-butane, alpha-butylene bromide, 1,2-butylene bromide, .alpha.-butylene bromide
PubChem CID 10792
IUPAC-Name 1,2-Dibrombutan
SMILES CCC(Br)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromobutane
Schmelzpunkt -65°C
Dichte 1.789
Siedepunkt 166°C to 167°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5141
Menge 250 g
Beilstein 1731380
Merck Index 14,1566
Formelmasse 215.93
Reinheit (%) 98%