Learn More
1,2-Dichlorethan, 99.8 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
77.08 € - 316.58 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 107-06-2 |
---|---|
Summenformel | C2H4Cl2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 98.95 |
MDL-Nummer | MFCD00000963 |
InChI-Schlüssel | WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Ethylendichlorid, Ethylenchlorid, Ethan, 1,2-Dichloro, Dutch-Liquid, Holländisches Öl, Ethan-Dichlorid, Glycoldichlorid, Dichloro-1,2-Ethan, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion |
PubChem CID | 11 |
ChEBI | CHEBI:27789 |
IUPAC-Name | 1,2-Dichlorethan |
SMILES | ClCCCl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10333532
|
Thermo Scientific Acros
326841000 |
100 ml | AcroSeal™ Glasflasche |
77.08 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10612033
|
Thermo Scientific Acros
326840010 |
1 L | AcroSeal™ Glasflasche |
155.78 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11924471
|
Thermo Scientific Acros
326840025 |
2.5 L | AcroSeal™ Glasflasche |
316.58 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
107-06-2 | |
98.95 | |
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N | |
11 | |
1,2-Dichlorethan |
C2H4Cl2 | |
MFCD00000963 | |
Ethylendichlorid, Ethylenchlorid, Ethan, 1,2-Dichloro, Dutch-Liquid, Holländisches Öl, Ethan-Dichlorid, Glycoldichlorid, Dichloro-1,2-Ethan, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion | |
CHEBI:27789 | |
ClCCCl |
Spezifikation
1,2-Dichlorethan | |
107-06-2 | |
Farblos | |
1.2500 g/ml | |
13 °C | |
Flüssig | |
1.4440 bis 1.4460 | |
0.0005 % max. | |
C2H4Cl2 | |
MFCD00000963 | |
0.005 % max. (coulometrisch) | |
Löslichkeit in Wasser: 8.7 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln | |
ClCCCl | |
98.95 | |
CHEBI:27789 | |
99.8 % |
-35.0 °C | |
99.75 | |
100.0 | |
81.0 °C bis 85.0 °C | |
Echt | |
Wasser <50 pm | |
99.8% | |
1.25 | |
ClCH2CH2Cl | |
0.8 mPa.s (20 ° C) | |
Ethylendichlorid, Ethylenchlorid, Ethan, 1,2-Dichloro, Dutch-Liquid, Holländisches Öl, Ethan-Dichlorid, Glycoldichlorid, Dichloro-1,2-Ethan, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion | |
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-Dichlorethan | |
11 | |
98.96 | |
extra trocken |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz: Kann Krebs erzeugen. Verursacht schwere Augenreizungen. Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
GHS-P-Satz: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-458-1
missing translation for 'rtecsNumber' : KI0525000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,2-Dichloroethane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.