Learn More
1-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)-phenyl]-methanamin, 97 %, Maybridge
Catalog No. 10695713
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 672325-37-0
Summenformel C12H19N3
Molekulargewicht (g/mol) 205.305
InChI-Schlüssel VKTLTRIKVYJVOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl benzenemethanamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzenemethanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-benzylamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzene methanamine, 3-4-methylpiperazinyl phenyl methylamine, pubchem12998
PubChem CID 4961252
IUPAC-Name [3-(4-Methylpiperazin-1-yl)Phenyl]Methanamin
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanamine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.3
Reinheit (%) 97%