Learn More
1-(3 -Aminophenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
46.13 € - 153.77 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 2454-37-7 |
---|---|
Summenformel | C8H11NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 137.182 |
MDL-Nummer | MFCD00007798 |
InChI-Schlüssel | QPKNDHZQPGMLCJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-3-aminophenyl ethanol, 3-1-hydroxyethyl aniline, m-1-hydroxyethyl aniline, m-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, m-aminophenyl methyl carbinol, 1-3-aminophenyl ethan-1-ol, 3-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, benzyl alcohol, m-amino-alpha-methyl, 3-aminophenyl-1-ethanol, benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl |
PubChem CID | 222461 |
IUPAC-Name | 1-(3-Aminophenyl)ethanol |
SMILES | CC(C1=CC(=CC=C1)N)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11372546
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06513.14 |
25 g |
46.13 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11382546
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06513.22 |
100 g |
153.77 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2454-37-7 | |
137.182 | |
QPKNDHZQPGMLCJ-UHFFFAOYSA-N | |
222461 | |
CC(C1=CC(=CC=C1)N)O |
C8H11NO | |
MFCD00007798 | |
1-3-aminophenyl ethanol, 3-1-hydroxyethyl aniline, m-1-hydroxyethyl aniline, m-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, m-aminophenyl methyl carbinol, 1-3-aminophenyl ethan-1-ol, 3-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, benzyl alcohol, m-amino-alpha-methyl, 3-aminophenyl-1-ethanol, benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl | |
1-(3-Aminophenyl)ethanol |
Spezifikation
1-(3-Aminophenyl)ethanol | |
66°C to 69°C | |
157°C (314°F) | |
MFCD00007798 | |
1-3-aminophenyl ethanol, 3-1-hydroxyethyl aniline, m-1-hydroxyethyl aniline, m-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, m-aminophenyl methyl carbinol, 1-3-aminophenyl ethan-1-ol, 3-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, benzyl alcohol, m-amino-alpha-methyl, 3-aminophenyl-1-ethanol, benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl | |
CC(C1=CC(=CC=C1)N)O | |
137.182 | |
137.18 |
2454-37-7 | |
217°C | |
C8H11NO | |
2802415 | |
QPKNDHZQPGMLCJ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3-Aminophenyl)ethanol | |
222461 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 219-525-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DN5600000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen