Learn More
1,3-Cyclohexandiol, Mischung aus cis und trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10274180 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-01-8
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00039458
InChI-Schlüssel RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
PubChem CID 10433
IUPAC-Name Cyclohexan-1,3-Diol
SMILES C1CC(CC(C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Cyclohexanediol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 30°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 246°C to 247°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H10(OH)2
Brechungsindex 1.4950 to 1.497
Menge 25 g
Beilstein 06, 740
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 1,3-Cyclohexanediol, mixture of cis and trans