Learn More
1,3-Dibrom-2,2-Dimethoxypropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
65.33 € - 776.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 22094-18-4 |
---|---|
Summenformel | C5H10Br2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 261.941 |
MDL-Nummer | MFCD00051792 |
InChI-Schlüssel | CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1,3-dibromoacetone dimethyl acetal, 1,3-acetone dibromide dimethyl acetal, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane, 2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane, 1,3-dibromoacetone dimethyl ketal, propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy, pubchem2043, ag120 intermediates, acmc-1ck33, timtec-bb sbb039320 |
PubChem CID | 2734196 |
IUPAC-Name | 1,3-Dibrom-2,2-Dimethoxypropan |
SMILES | COC(CBr)(CBr)OC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11493534
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11217.06 |
5 g |
65.33 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11403544
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11217.14 |
25 g |
242.21 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11413544
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11217.22 |
100 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
22094-18-4 | |
261.941 | |
CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N | |
2734196 | |
COC(CBr)(CBr)OC |
C5H10Br2O2 | |
MFCD00051792 | |
1,3-dibromoacetone dimethyl acetal, 1,3-acetone dibromide dimethyl acetal, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane, 2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane, 1,3-dibromoacetone dimethyl ketal, propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy, pubchem2043, ag120 intermediates, acmc-1ck33, timtec-bb sbb039320 | |
1,3-Dibrom-2,2-Dimethoxypropan |
Spezifikation
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane | |
64°C to 67°C | |
MFCD00051792 | |
1,3-dibromoacetone dimethyl acetal, 1,3-acetone dibromide dimethyl acetal, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane, 2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane, 1,3-dibromoacetone dimethyl ketal, propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy, pubchem2043, ag120 intermediates, acmc-1ck33, timtec-bb sbb039320 | |
COC(CBr)(CBr)OC | |
261.941 | |
261.95 |
22094-18-4 | |
C5H10Br2O2 | |
1698992 | |
CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-Dibrom-2,2-Dimethoxypropan | |
2734196 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen