Learn More
1,3-Indanedion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
34.07 € - 297.48 €
Chemische Identifikatoren
CAS 606-23-5
Summenformel C9H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
InChI-Schlüssel UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
PubChem CID 11815
ChEBI CHEBI:78877
IUPAC-Name Inden-1,3-Dion
SMILES C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10366850
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
122090050
5 g Glasflasche
34.07 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10376850
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
122090250
25 g Glasflasche
102.51 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11914851
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
122091000
100 g Glasflasche
297.48 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
606-23-5
146.15
1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
CHEBI:78877
C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
C9H6O2
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
11815
Inden-1,3-Dion
Spezifikation
1, 3-Indanedione
129.0°C to 132.0°C
Echt
C9H6O2
1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
146.15
CHEBI:78877
97%
606-23-5
Beige bis weiß
97%
07,694
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Inden-1,3-Dion
11815
146.15
Pulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS-P-Satz
Nach Handhabung Gesicht, Hände und freiliegende Haut gründlich waschen.
Bei Gebrauch dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.
BEI VERSCHLUCKEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 210-109-7
Produktidentifikator
  • 1,3-Indanedione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /