Learn More
1,3-Thiazol-2-ylmethanol, +97 %, Thermo Scientific™
140.00 € - 967.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 14542-12-2 |
---|---|
Summenformel | C4H5NOS |
Molekulargewicht (g/mol) | 115.15 |
MDL-Nummer | MFCD06200855 |
InChI-Schlüssel | JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanol |
PubChem CID | 2795213 |
SMILES | OCC1=NC=CS1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10636463
|
Thermo Scientific Maybridge
CC09509DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
140.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10623595
|
Thermo Scientific Maybridge
CC09509DE |
5 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
518.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10376964
|
Thermo Scientific Maybridge
CC09509EA |
10 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
967.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
14542-12-2 | |
115.15 | |
JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N | |
2795213 |
C4H5NOS | |
MFCD06200855 | |
thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanol | |
OCC1=NC=CS1 |
Spezifikation
1, 3-Thiazol-2-ylmethanol | |
97% | |
MFCD06200855 | |
JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-Thiazol-2-ylmethanol | |
2795213 | |
97% |
14542-12-2 | |
C4H5NOS | |
thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanol | |
OCC1=NC=CS1 | |
115.15 | |
115.16 |
Sicherheit und Handhabung
Warnhinweis