Learn More
1,4-Benzol-Diboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
41.10 € - 421.10 €
Chemische Identifikatoren
CAS 4612-26-4
Summenformel C6H8B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 165.746
MDL-Nummer MFCD00236018
InChI-Schlüssel BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenediboronic acid, 1,4-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebisboronic acid, benzene-1,4-diboronic acid, 4-boronophenyl boronic acid, p-benzenediboronic acid, p-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebis boronic acid, 1,4 phenyl diboronic acid, boronic acid, 1,4-phenylenebis
PubChem CID 230478
IUPAC-Name (4-Boronophenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)B(O)O)(O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11471047
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24064.03
1 g
41.10 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11481047
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24064.06
5 g
122.61 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11491047
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24064.14
25 g
421.10 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is used for palladium-catalyzed sequential alkenylation and conjugate addition reactions, scholl cyclizations, Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions. It is also used in the preparation of indolizine derivatives as OLEDs, in organic thin-film transistors, Fluorescence and solution-processable coordination polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird für Palladium-katalysierte sequentielle Alkenylierung und Konjugat-Additionsreaktionen, Scholl-Zyklisierungen und Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Indolizin-Derivaten als OLEDs, in organischen Dünnschichttransistoren, Fluoreszenz und lösungsverarbeitbaren Koordinationspolymeren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 2.5 %.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
4612-26-4
165.746
BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N
230478
B(C1=CC=C(C=C1)B(O)O)(O)O
C6H8B2O4
MFCD00236018
1,4-benzenediboronic acid, 1,4-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebisboronic acid, benzene-1,4-diboronic acid, 4-boronophenyl boronic acid, p-benzenediboronic acid, p-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebis boronic acid, 1,4 phenyl diboronic acid, boronic acid, 1,4-phenylenebis
(4-Boronophenyl)boronsäure
Spezifikation
1,4-Benzenediboronic acid
>300°C
MFCD00236018
1,4-benzenediboronic acid, 1,4-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebisboronic acid, benzene-1,4-diboronic acid, 4-boronophenyl boronic acid, p-benzenediboronic acid, p-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebis boronic acid, 1,4 phenyl diboronic acid, boronic acid, 1,4-phenylenebis
BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N
(4-Boronophenyl)boronsäure
230478
96%
4612-26-4
C6H8B2O4
2836921
Soluble in water 2.5%.
B(C1=CC=C(C=C1)B(O)O)(O)O
165.746
165.75
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301
Giftig bei Verschlucken.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen