Learn More
1-(4-Biphenylyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.90 € - 155.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 3562-73-0 |
---|---|
Summenformel | C14H14O |
Molekulargewicht (g/mol) | 198.265 |
MDL-Nummer | MFCD00016859 |
InChI-Schlüssel | GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-4-biphenylyl ethanol, 4-1-hydroxyethyl biphenyl, 1-biphenyl-4-yl ethanol, diascleril, difencol, drucoles, 1-4-phenylphenyl ethanol, 1-4-biphenyl ethanol, 4-biphenylmethanol, .alpha.-methyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanol |
PubChem CID | 96176 |
IUPAC-Name | 1-(4 -Phenylphenyl)ethanol |
SMILES | CC(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11311947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07543.04 |
2 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11321947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07543.09 |
10 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
3562-73-0 | |
198.265 | |
GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYSA-N | |
96176 | |
CC(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)O |
C14H14O | |
MFCD00016859 | |
1-4-biphenylyl ethanol, 4-1-hydroxyethyl biphenyl, 1-biphenyl-4-yl ethanol, diascleril, difencol, drucoles, 1-4-phenylphenyl ethanol, 1-4-biphenyl ethanol, 4-biphenylmethanol, .alpha.-methyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanol | |
1-(4 -Phenylphenyl)ethanol |
Spezifikation
1-(4-Biphenylyl)ethanol | |
94°C to 99°C | |
MFCD00016859 | |
1-4-biphenylyl ethanol, 4-1-hydroxyethyl biphenyl, 1-biphenyl-4-yl ethanol, diascleril, difencol, drucoles, 1-4-phenylphenyl ethanol, 1-4-biphenyl ethanol, 4-biphenylmethanol, .alpha.-methyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanol | |
CC(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)O | |
198.265 | |
198.27 |
3562-73-0 | |
C14H14O | |
2044710 | |
GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4 -Phenylphenyl)ethanol | |
96176 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 222-629-1
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen