Learn More
1-(4-Bromphenyl)hexan, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10061464
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 23703-22-2
Summenformel C12H17Br
Molekulargewicht (g/mol) 241.17
MDL-Nummer MFCD00061114
InChI-Schlüssel MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
PubChem CID 598186
IUPAC-Name 1-Brom-4-Hexylbenzol
SMILES CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromophenyl)hexane
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel BrC6H4(CH2)5CH3
Menge 10 g
Formelmasse 241.17
Reinheit (%) 97%