Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-1 H-1,2,3-triazol-4-methanol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15479116
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133902-66-6
Summenformel C9H8ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 209.633
MDL-Nummer MFCD00140928
InChI-Schlüssel CAHIFLPAMJOAGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazole-4-yl-methanol, 1-4-chlorophenyl-1,2,3-triazol-4-yl methan-1-ol, pubchem13003, chlorophenyltriazolylmethanol, 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazol-4-ylmethanol
PubChem CID 2763878
IUPAC-Name [1-(4-Chlorphenyl)triazol-4-yl]methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C=C(N=N2)CO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol
Schmelzpunkt 141°C to 145°C
Menge 5 g
Beilstein 4250389
Formelmasse 209.63
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest