Learn More
1-(4-Fluorbenzyl)-1,4-diazepan, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(4-Fluorobenzyl)-1, 4-diazepane |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 208.28 |
Reinheit (%) | 95% |