Learn More
1-(4-fluorophenyl)piperazin dihydrochlorid, 98 %
Catalog No. 11343956
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64090-19-3
Summenformel C10H15Cl2FN2
Molekulargewicht (g/mol) 253.142
MDL-Nummer MFCD00012765
InChI-Schlüssel DZQVAQAZQDURKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl piperazine dihydrochloride, 1-4-fluorophenyl piperazinedihydrochloride, 1-4-fluorophenyl piperazine 2hcl, piperazine, 1-4-fluorophenyl-, dihydrochloride, 1-4-fluorophenyl piperazine;dihydrochloride, para-fluorophenylpiperazine dihydrochloride, zlchem 337, pubchem15283, acmc-209nk7, ksc352o8p
PubChem CID 16211916
IUPAC-Name 1-(4-Fluorphenyl)piperazin;dihydrochlorid
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)F.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Fluorophenyl)piperazine dihydrochloride
Schmelzpunkt ∽234°C (decomposition)
Menge 500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4826840
Formelmasse 253.15
Reinheit (%) 98%