Learn More
1-[4-(Trifluormethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidincarbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10452273
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 465514-39-0
Summenformel C11H12F3N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 275.23
MDL-Nummer MFCD02091615
InChI-Schlüssel QYAIISDWPUEPHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidine carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl-4-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 2777798
IUPAC-Name 1-[4-(Trifluormethyl)Pyrimidin-2-yl]Piperidin-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 275.23
Reinheit (%) 97%