Learn More
1-(5-Fluor-2-Methoxyphenyl)ethanol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15414697
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 878572-08-8
Summenformel C9H11FO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.18
MDL-Nummer MFCD08062369
InChI-Schlüssel VLBOHPCLXJIASU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,5-fluoro-2-methoxy-a-methyl, 1-5-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol_x000d_
PubChem CID 44891074
IUPAC-Name 1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-ol
SMILES COC1=C(C=C(F)C=C1)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanol
Menge 5 g
Formelmasse 170.18
Reinheit (%) 95%