Learn More
1,8-Dichloranthrachinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11405397
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1,8-Dichloroanthraquinone is a reagent in the preparation of anthraquinones, which has antitumor activities. It is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,8-Dichloranthrachinon ist ein Reagenz für die Herstellung von Anthrachinonen, die Antitumoraktivitäten einschließt. Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82-43-9
Summenformel C14H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 277.1
MDL-Nummer MFCD00001191
InChI-Schlüssel VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-dichloroanthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon, 1,8-dichloro-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon czech, acmc-1bmbx, 9, 1,8-dichloro, anthraquinone,8-dichloro
PubChem CID 6708
IUPAC-Name 1,8-Dichloroanthracen-9,10-Dion
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Dichloroanthraquinone
Schmelzpunkt 201°C to 203°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 277.11
Reinheit (%) 96%