Learn More
1-Adamantanaminhydrochlorid 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10571781
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
-Adamantanamin-Hydrochlorid wird bei der prophylaktischen und symptomatischen Behandlung von Influenza A eingesetzt. Es wird auch als Antiparkinsonmittel, zur Behandlung von extrapyramidalen Reaktionen und bei postherpetischen Neuralgien verwendet. Es wird außerdem als ein NMDA-Rezeptorantagonist eingesetzt
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml), Ethanol (38 mg/ml bei 25 °C), Chloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml bei 25 °C) und Methanol
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel und Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 665-66-7
Summenformel C10H18ClN
Molekulargewicht (g/mol) 187.71
MDL-Nummer MFCD00074723
InChI-Schlüssel WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
PubChem CID 64150
ChEBI CHEBI:2619
IUPAC-Name Adamantan-1-amin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantanamine hydrochloride
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99
CAS Max. % 100
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15, 368
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Formelmasse 187.71
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Adamantanamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /