Learn More
1-Allylcyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
46.40 € - 148.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1123-34-8 |
---|---|
Summenformel | C9H16O |
Molekulargewicht (g/mol) | 140.226 |
MDL-Nummer | MFCD00021403 |
InChI-Schlüssel | ZSLKGUQYEQVKQE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-allylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-allyl, 1-allyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl cyclohexan-1-ol, allylcyclohexanol, 1-allyl-cyclohexan-1-ol, acmc-1bt3v, 4-06-00-00235 beilstein handbook reference, 1-prop-2-enyl-1-cyclohexanol |
PubChem CID | 79145 |
IUPAC-Name | 1-Prop-2-enylcyclohexan-1-ol |
SMILES | C=CCC1(CCCCC1)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11459366
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19066.88 |
2.5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11469366
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19066.09 |
10 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1123-34-8 | |
140.226 | |
ZSLKGUQYEQVKQE-UHFFFAOYSA-N | |
79145 | |
C=CCC1(CCCCC1)O |
C9H16O | |
MFCD00021403 | |
1-allylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-allyl, 1-allyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl cyclohexan-1-ol, allylcyclohexanol, 1-allyl-cyclohexan-1-ol, acmc-1bt3v, 4-06-00-00235 beilstein handbook reference, 1-prop-2-enyl-1-cyclohexanol | |
1-Prop-2-enylcyclohexan-1-ol |
Spezifikation
1-Allylcyclohexanol | |
C9H16O | |
1-allylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-allyl, 1-allyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl cyclohexan-1-ol, allylcyclohexanol, 1-allyl-cyclohexan-1-ol, acmc-1bt3v, 4-06-00-00235 beilstein handbook reference, 1-prop-2-enyl-1-cyclohexanol | |
C=CCC1(CCCCC1)O | |
140.226 | |
140.22 |
1123-34-8 | |
MFCD00021403 | |
ZSLKGUQYEQVKQE-UHFFFAOYSA-N | |
1-Prop-2-enylcyclohexan-1-ol | |
79145 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen