Learn More
1-Boc-pyrrol-2 -Boronsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15419857
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135884-31-0
Summenformel C9H14BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 211.024
MDL-Nummer MFCD01318939
InChI-Schlüssel ZWGMJLNXIVRFRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-2-pyrroleboronic acid, n-boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrol-2-ylboronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrol-2-yl boronic acid, 1-t-butoxycarbonyl pyrrole-2-boronic acid, boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-boc-2-pyrrolylboronic acid, 1-tert-butoxy carbonyl-1h-pyrrol-2-yl boronic acid
PubChem CID 2734321
IUPAC-Name [1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrol-2-yl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=CN1C(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-pyrrole-2-boronic acid
Schmelzpunkt 105°C to 108°C
Menge 5 g
Formelmasse 211.02
Reinheit (%) 96%