Learn More
1-Brom-2-(Brommethyl)naphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
61.28 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 37763-43-2 |
---|---|
Summenformel | C11H8Br2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 299.99 |
MDL-Nummer | MFCD00046369 |
InChI-Schlüssel | DQTOCXIHYIQHCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-bromo-2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 1-bromo-2-bromomethyl, 1-bromo-2-bromomethyl-naphthalene, acmc-209ivc, bromobromomethylnaphtalene, 3-05-00-01633 beilstein handbook reference, wln: l66j be c1e, 1-bromo-2-bromethylnaphthalene, 2-bromomethyl-1-bromonaphthalene |
PubChem CID | 37828 |
IUPAC-Name | 1-Brom-2-(Brommethyl)naphthalin |
SMILES | BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11439360
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50240.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | ||||
11449360
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50240.03 |
1 g |
N/A
|
N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
37763-43-2 | |
299.99 | |
DQTOCXIHYIQHCK-UHFFFAOYSA-N | |
37828 | |
BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br |
C11H8Br2 | |
MFCD00046369 | |
1-bromo-2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 1-bromo-2-bromomethyl, 1-bromo-2-bromomethyl-naphthalene, acmc-209ivc, bromobromomethylnaphtalene, 3-05-00-01633 beilstein handbook reference, wln: l66j be c1e, 1-bromo-2-bromethylnaphthalene, 2-bromomethyl-1-bromonaphthalene | |
1-Brom-2-(Brommethyl)naphthalin |
Spezifikation
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene | |
108°C | |
MFCD00046369 | |
1-bromo-2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 1-bromo-2-bromomethyl, 1-bromo-2-bromomethyl-naphthalene, acmc-209ivc, bromobromomethylnaphtalene, 3-05-00-01633 beilstein handbook reference, wln: l66j be c1e, 1-bromo-2-bromethylnaphthalene, 2-bromomethyl-1-bromonaphthalene | |
BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br | |
299.99 | |
299.99 |
37763-43-2 | |
C11H8Br2 | |
UN3261 | |
DQTOCXIHYIQHCK-UHFFFAOYSA-N | |
1-Brom-2-(Brommethyl)naphthalin | |
37828 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ1550000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen