Learn More
1-Brom-3-Methylbutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
22.71 € - 73.57 €
Chemische Identifikatoren
CAS 107-82-4
Summenformel C5H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 151.05
MDL-Nummer MFCD00000253
InChI-Schlüssel YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl bromide, isopentyl bromide, butane, 1-bromo-3-methyl, 3-methylbutyl bromide, 4-bromo-2-methylbutane, isobutylmethyl bromide, isopentylbromide, 1-bromo-3-methyl-butane, iso-pentyl bromide, unii-czm50594qa
PubChem CID 7891
IUPAC-Name 1-Brom-3-Methylbutan
SMILES CC(C)CCBr
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10540552
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
403050050
5 g Glasflasche
22.71 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10607751
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
403051000
100 g Glasflasche
25.43 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10249450
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
403055000
500 g Glasflasche
73.57 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
107-82-4
151.05
YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
7891
CC(C)CCBr
C5H11Br
MFCD00000253
isoamyl bromide, isopentyl bromide, butane, 1-bromo-3-methyl, 3-methylbutyl bromide, 4-bromo-2-methylbutane, isobutylmethyl bromide, isopentylbromide, 1-bromo-3-methyl-butane, iso-pentyl bromide, unii-czm50594qa
1-Brom-3-Methylbutan
Spezifikation
1-Bromo-3-methylbutane
0.1% max. (as HBr)
98.5
-112°C
1.2000g/mL
32°C
98.5% min. (GC)
(CH3)2CHCH2CH2Br
MFCD00000253
15, 5159
isoamyl bromide, isopentyl bromide, butane, 1-bromo-3-methyl, 3-methylbutyl bromide, 4-bromo-2-methylbutane, isobutylmethyl bromide, isopentylbromide, 1-bromo-3-methyl-butane, iso-pentyl bromide, unii-czm50594qa
YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
1-Brom-3-Methylbutan
7891
99%
99%
107-82-4
100.0
Farblos
120°C to 121°C
Echt
C5H11Br
1.4399 to 1.4419
01, 136
1.2
Solubility in water: 0.2g/L in water (16°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene and,carbon tetrachloride
CC(C)CCBr
151.05
151.05
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Satz
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
BEI KONTAKT MIT DER HAUT:Mit viel Seife und
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 203-522-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EJ6230000
missing translation for 'tsca' : TSCA