Learn More
1-Bromdecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11424190
Click to view available options
Menge:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
1-Bromodecane is used to produce decanal. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromdecan wird zur Herstellung von Decanal verwendet. Es wird auch in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln wie Ethanol, Ethylether und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht zusammen mit stark basischen oder oxidierenden Materialien lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-29-8
Summenformel C10H21Br
Molekulargewicht (g/mol) 221.18
MDL-Nummer MFCD00000221
InChI-Schlüssel MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide
PubChem CID 8173
IUPAC-Name 1-Bromdecan
SMILES CCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromodecane
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 1.067
Siedepunkt 238°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Strukturformel CH3(CH2)9Br
Brechungsindex 1.456
Menge 10,000 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1735227
Löslichkeitsinformationen Miscible with most common organic solvents like ethanol,ethyl ether and chloroform. Not miscible in water.
Formelmasse 221.19
Reinheit (%) 98%