Learn More
1-Bromdecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11433754
Click to view available options
Menge:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
1-Bromodecane is used to produce decanal. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromdecan wird zur Herstellung von Decanal verwendet. Es wird auch in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln wie Ethanol, Ethylether und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht zusammen mit stark basischen oder oxidierenden Materialien lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-29-8
Summenformel C10H21Br
Molekulargewicht (g/mol) 221.18
MDL-Nummer MFCD00000221
InChI-Schlüssel MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide
PubChem CID 8173
IUPAC-Name 1-Bromdecan
SMILES CCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromodecane
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 1.067
Siedepunkt 238°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Strukturformel CH3(CH2)9Br
Brechungsindex 1.456
Menge 500 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1735227
Löslichkeitsinformationen Miscible with most common organic solvents like ethanol,ethyl ether and chloroform. Not miscible in water.
Formelmasse 221.19
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromodecane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Bromodecane