Learn More
1-Bromdecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Beschreibung
1-Bromodecane is used to produce decanal. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromdecan wird zur Herstellung von Decanal verwendet. Es wird auch in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln wie Ethanol, Ethylether und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht zusammen mit stark basischen oder oxidierenden Materialien lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen.
1-Bromdecan wird zur Herstellung von Decanal verwendet. Es wird auch in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln wie Ethanol, Ethylether und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht zusammen mit stark basischen oder oxidierenden Materialien lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromodecane |
Schmelzpunkt | -30°C |
Dichte | 1.067 |
Siedepunkt | 238°C |
Flammpunkt | 94°C (201°F) |
Strukturformel | CH3(CH2)9Br |
Brechungsindex | 1.456 |
Menge | 2500 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 1735227 |