Learn More
1-(Brommethyl)cyclopropan, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10080062
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 7051-34-5
Summenformel C4H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 135.00
MDL-Nummer MFCD00001306
InChI-Schlüssel AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide
PubChem CID 81503
SMILES BrCC1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Bromomethyl)cyclopropane
CAS Min. % 95.0
Dichte 1.3800g/mL
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel C3H5CH2Br
Menge 10 g
IUPAC-Name (Brommethyl)cyclopropan
Formelmasse 135
Reinheit (%) 95%