Learn More
1-Brompentadecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
49.55 € - 185.93 €
Chemische Identifikatoren
CAS 629-72-1
Summenformel C15H31Br
Molekulargewicht (g/mol) 291.32
MDL-Nummer MFCD00000229
InChI-Schlüssel JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentadecyl bromide, pentadecane, 1-bromo, 1-bromo pentadecane, n-pentadecyl bromide, pentadecane,1-bromo, 1-bromopentadecane, acmc-209nb8, dsstox_cid_29296, dsstox_rid_83414, dsstox_gsid_49339
PubChem CID 12394
IUPAC-Name 1-Brompentadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCBr
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11351987
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07618.09
10 g
49.55 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11361987
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07618.18
50 g
185.93 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
1-Bromopentadecane has been used as regent in the synthesis of (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, a bioactive component of the marine sponge Cribrochalina vasculum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromopentadecan wurde als Reagenz bei der Synthese von (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, einem bioaktiven Bestandteil des Meeresschwamms Cribrochalina vasculum, verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
629-72-1
291.32
JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N
12394
CCCCCCCCCCCCCCCBr
C15H31Br
MFCD00000229
pentadecyl bromide, pentadecane, 1-bromo, 1-bromo pentadecane, n-pentadecyl bromide, pentadecane,1-bromo, 1-bromopentadecane, acmc-209nb8, dsstox_cid_29296, dsstox_rid_83414, dsstox_gsid_49339
1-Brompentadecan
Spezifikation
1-Bromopentadecane
18°C to 19°C
159°C to 160°C (5 mmHg)
C15H31Br
MFCD00000229
pentadecyl bromide, pentadecane, 1-bromo, 1-bromo pentadecane, n-pentadecyl bromide, pentadecane,1-bromo, 1-bromopentadecane, acmc-209nb8, dsstox_cid_29296, dsstox_rid_83414, dsstox_gsid_49339
JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N
1-Brompentadecan
12394
97%
629-72-1
1.005
>110°C (230°F)
1.4608
1744553
Not miscible in water.
CCCCCCCCCCCCCCCBr
291.32
291.32
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 211-104-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen