Learn More
1-Butanol, Honeywell
94.32 € - 846.99 €
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00002964
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Butylalkohol, N-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, Butylhydroxid, Methylolpropan, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15653880
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell Riedel-de Haën
33065-1L
1 l
94.32 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15663880
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell Riedel-de Haën
33065-2.5L
2.5 l
223.27 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15673880
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Riedel-de Haën
33065-30KG
30 kg
846.99 €
30 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
71-36-3
74.123
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
263
Butan-1-ol
C4H10O
MFCD00002964
Butylalkohol, N-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, Butylhydroxid, Methylolpropan, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
CHEBI:28885
CCCCO
Spezifikation
1-Butanol
71-36-3
0.112
649 °F
CH3(CH2)3OH
1120
Butylalkohol, N-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, Butylhydroxid, Methylolpropan, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
CCCCO
74.123
CHEBI:28885
≥ 99.5 % (GC)
Reag. Ph. EUR. Durchhang. ISO
0.81 g/ml bei 25 °C
35 °C (95 °F)
C4H10O
MFCD00002964
969148
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Butan-1-ol
263
74.12 mol
ACS/puriss. P. A
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P280-P301 + P312 + P330-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338 + P310-P403 + P235
H226-H302-H315-H318-H335-H336
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 200-751-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EO1400000
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.