Learn More
1-Dimethylamino-2-propyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
1-Dimethylamino-2-propyne is used in the synthesis of core shell systems based on noble metal nanoparticles coated by copolymers (polyacetylenes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-dimethylamino-2 -propin wird bei der Synthese von Kernschalensystemen auf der Grundlage von Edelmetall-Nanopartikeln verwendet, die mit Copolymeren (Polyacetylene) beschichtet sind.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt2 -8° C. Es ist empfindlich gegenüber Kohlendioxid. Unter inertem Gas lagern.
1-dimethylamino-2 -propin wird bei der Synthese von Kernschalensystemen auf der Grundlage von Edelmetall-Nanopartikeln verwendet, die mit Copolymeren (Polyacetylene) beschichtet sind.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt2 -8° C. Es ist empfindlich gegenüber Kohlendioxid. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Dimethylamino-2-propyne |
Dichte | 0.772 |
Siedepunkt | 80°C to 81°C |
Flammpunkt | −7°C (19°F) |
Brechungsindex | 1.42 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2733 |
Beilstein | 1071222 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |