Learn More
1-Heptansulfonsäure, Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical™
Catalog No. 11483743
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
1-Heptansulfonsäure, Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical, Menge:100g, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, CAS:22767-50-6, weiß, Schmelzpunkt:300 °C, Molekularformel:C7H15NaO3S, Molekulargewicht:202,244
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22767-50-6
Summenformel C7H15NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 202.244
MDL-Nummer 7543
InChI-Schlüssel REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC-Name Natrium;heptan-1-sulfonat
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 5 kg
Formelmasse 202.25g/mol
Verpackung Kunststoffkeg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.