Learn More
1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-Butadien, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
58.09 € - 241.20 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 54125-02-9 |
---|---|
Summenformel | C8H16O2Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.299 |
MDL-Nummer | MFCD00008498 |
InChI-Schlüssel | SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N |
Synonym | danishefsky's diene, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, unii-1zor63u51o, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy butadiene, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yl oxy trimethylsilane, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yloxy trimethylsilane, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy butadiene, silane, 2e-3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl, e-1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene |
PubChem CID | 5366448 |
IUPAC-Name | [(3E)-4-Methoxybuta-1,3-dien-2-yl]oxy-trimethylsilan |
SMILES | COC=CC(=C)O[Si](C)(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11323646
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14672.03 |
1 g |
58.09 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11333646
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14672.06 |
5 g |
241.20 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene is employed as a reagent in Mannich-Michael reaction for the synthesis of piperidinones and enaminones. As Diels-Alder diene, it is used in the synthesis of pyridones and pyranones, sulfone analogues of griseofulvin (sulfogriseofulvins) and 4H-1-aminopyrroles and 4, 5H-pyrazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadien wird als Reagenz in der Mannich-Michael-Reaktion zur Synthese von Piperidinonen und Enaminonen eingesetzt. Als Diels-Alder-dien wird es bei der Synthese von Pyridonen und Pyranonen, Sulfon-Analoga von Griseofulvin (Sulfogriseofulvin) und 4H-1-Aminopyrrolen und 4,5H-Pyrazolen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Chemische Identifikatoren
54125-02-9 | |
172.299 | |
SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N | |
5366448 | |
COC=CC(=C)O[Si](C)(C)C |
C8H16O2Si | |
MFCD00008498 | |
danishefsky's diene, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, unii-1zor63u51o, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy butadiene, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yl oxy trimethylsilane, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yloxy trimethylsilane, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy butadiene, silane, 2e-3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl, e-1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene | |
[(3E)-4-Methoxybuta-1,3-dien-2-yl]oxy-trimethylsilan |
Spezifikation
68°C to 69°C (14mmHg) | |
54125-02-9 | |
MFCD00008498 | |
1616761 | |
14,6001 | |
Miscible with most organic solvents. Immiscible with water. | |
COC=CC(=C)O[Si](C)(C)C | |
172.299 | |
172.3 | |
1.455 | |
0.89 |
1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene | |
C8H16O2Si | |
UN1993 | |
45°C (113°F) | |
danishefsky's diene, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, unii-1zor63u51o, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy butadiene, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yl oxy trimethylsilane, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yloxy trimethylsilane, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy butadiene, silane, 2e-3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl, e-1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene | |
SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N | |
[(3E)-4-Methoxybuta-1,3-dien-2-yl]oxy-trimethylsilan | |
5366448 | |
97% | |
Air and moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H226
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, NICHt NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Argon lagern