Learn More
(1-Methyl-1H-indol-6-yl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10155893
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 199590-00-6
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.204
MDL-Nummer MFCD08690252
InChI-Schlüssel YDMPSBJXPPXTCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol, 1-methylindol-6-yl methanol, 1-methyl-6-indolyl methanol, 1h-indole-6-methanol,1-methyl, 1h-indole-6-methanol, 1-methyl, 6-hydroxymethyl-1-methylindole, 1-methyl-1h-indole-6-methanol, 6-hydroxymethyl-n-methylindole, 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol saltdata: free
PubChem CID 18673032
IUPAC-Name (1-Methylindol-6-yl)methanol
SMILES CN1C=CC2=C1C=C(C=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 97%