Learn More
(1 -Methyl-3-Phenyl-1h-pyrazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10133274
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 864068-97-3
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD08271942
InChI-Schlüssel GRHZYDGKXPVLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl-3-phenyl, 5-hydroxymethyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenylpyrazol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 7537632
IUPAC-Name -(2-Methyl-5-Nitroimidazol-3-yl)ethanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 97%