Learn More
(1-Methyl-5-phenyl-1-H-pyrazol-4-yl)methanol, Thermo Scientific™
48.30 € - 307.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 499785-47-6
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD04115390
InChI-Schlüssel ZVGZXURABHDVPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol, bck
PubChem CID 2795476
SMILES CN1N=CC(CO)=C1C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10772483
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC28109CB
250 mg
48.30 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10079431
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC28109DA
1 g
159.00 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10097004
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC28109DE
5 g
307.00 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
499785-47-6
188.23
ZVGZXURABHDVPS-UHFFFAOYSA-N
2795476
C11H12N2O
MFCD04115390
1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol, bck
CN1N=CC(CO)=C1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
(1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
C11H12N2O
1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol, bck
CN1N=CC(CO)=C1C1=CC=CC=C1
188.23
188.23
499785-47-6
MFCD04115390
ZVGZXURABHDVPS-UHFFFAOYSA-N
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
2795476
97%