Learn More
1-n-Propylcyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
43.11 € - 149.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 5445-24-9 |
---|---|
Summenformel | C9H18O |
Molekulargewicht (g/mol) | 142.24 |
MDL-Nummer | MFCD00046364 |
InChI-Schlüssel | PYLPYOPJKOJRNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-propylcyclohexanol, 1-n-propylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-propyl, 1-n-propyl cyclohexanol-1, propylcyclohexanol, 1-n-propyl-1-cyclohexanol, 1-n-propylcyclohexane-1-ol |
PubChem CID | 138504 |
IUPAC-Name | 1-Propylcyclohexan-1-ol |
SMILES | CCCC1(O)CCCCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11420007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20946.06 |
5 g |
43.11 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11430007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20946.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
5445-24-9 | |
142.24 | |
PYLPYOPJKOJRNP-UHFFFAOYSA-N | |
138504 | |
CCCC1(O)CCCCC1 |
C9H18O | |
MFCD00046364 | |
1-propylcyclohexanol, 1-n-propylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-propyl, 1-n-propyl cyclohexanol-1, propylcyclohexanol, 1-n-propyl-1-cyclohexanol, 1-n-propylcyclohexane-1-ol | |
1-Propylcyclohexan-1-ol |
Spezifikation
1-n-Propylcyclohexanol | |
C9H18O | |
1-propylcyclohexanol, 1-n-propylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-propyl, 1-n-propyl cyclohexanol-1, propylcyclohexanol, 1-n-propyl-1-cyclohexanol, 1-n-propylcyclohexane-1-ol | |
CCCC1(O)CCCCC1 | |
142.24 | |
142.24 |
5445-24-9 | |
MFCD00046364 | |
PYLPYOPJKOJRNP-UHFFFAOYSA-N | |
1-Propylcyclohexan-1-ol | |
138504 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen