Learn More
1-Naphthoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
45.63 € - 164.82 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 879-18-5 |
---|---|
Summenformel | C11H7ClO |
Molekulargewicht (g/mol) | 190.63 |
MDL-Nummer | MFCD00004002 |
InChI-Schlüssel | NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride |
PubChem CID | 70146 |
IUPAC-Name | Naphthalin-1-Carbonylchlorid |
SMILES | ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10409950
|
Thermo Scientific Acros
270380100 |
10 g | Glasflasche |
45.63 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10559263
|
Thermo Scientific Acros
270380500 |
50 g | Glasflasche |
164.82 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
879-18-5 | |
190.63 | |
NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N | |
70146 | |
ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
C11H7ClO | |
MFCD00004002 | |
1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride | |
Naphthalin-1-Carbonylchlorid |
Spezifikation
1-Naphthoyl chloride | |
98.5 | |
16°C to 19°C | |
1.2600g/mL | |
>110°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.6515 to 1.6535 | |
09, 648 | |
1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride | |
NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N | |
Naphthalin-1-Carbonylchlorid | |
70146 | |
99% |
879-18-5 | |
100.0 | |
Weiß | |
190°C (35.0 mmHg) | |
Echt | |
C11H7ClO | |
MFCD00004002 | |
1.26 | |
Solubility in water: decomposes | |
ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1 | |
190.63 | |
190.63 | |
Pulver, Flakes oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund spülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 212-903-9
- 1-Naphthoyl chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.