Learn More
1-Phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
79.90 € - 309.54 €
Chemische Identifikatoren
CAS 89530-34-7
Summenformel C12H16OSi
Molekulargewicht (g/mol) 204.344
MDL-Nummer MFCD05864336
InChI-Schlüssel RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 1-phenyl-3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, benzenemethanol, a-2-trimethylsilyl ethynyl, acmc-20ln8h, alpha-trimethylsilyl ethynylbenzyl alcohol, 4,4-dimethyl-1-phenyl-4-silapent-2-yn-1-ol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl-ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzene-methanol, 1-phenyl-3-1,1,1-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
PubChem CID 2760416
IUPAC-Name 1-Penyl-3-trimethylsilylprop-2-yn-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CC(C1=CC=CC=C1)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15430228
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53426.06
5 g
79.90 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15440228
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53426.14
25 g
309.54 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
89530-34-7
204.344
RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
2760416
C[Si](C)(C)C#CC(C1=CC=CC=C1)O
C12H16OSi
MFCD05864336
1-phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 1-phenyl-3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, benzenemethanol, a-2-trimethylsilyl ethynyl, acmc-20ln8h, alpha-trimethylsilyl ethynylbenzyl alcohol, 4,4-dimethyl-1-phenyl-4-silapent-2-yn-1-ol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl-ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzene-methanol, 1-phenyl-3-1,1,1-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
1-Penyl-3-trimethylsilylprop-2-yn-1-ol
Spezifikation
1-Phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
C12H16OSi
110°C (230°F)
RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
1-Penyl-3-trimethylsilylprop-2-yn-1-ol
2760416
97%
0.961
89530-34-7
MFCD05864336
1-phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 1-phenyl-3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, benzenemethanol, a-2-trimethylsilyl ethynyl, acmc-20ln8h, alpha-trimethylsilyl ethynylbenzyl alcohol, 4,4-dimethyl-1-phenyl-4-silapent-2-yn-1-ol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl-ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzene-methanol, 1-phenyl-3-1,1,1-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
C[Si](C)(C)C#CC(C1=CC=CC=C1)O
204.344
204.34
1.5193
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H319
Verursacht schwere Augenreizung.
P264b-P280i-P305+P351+P338
Gehäuse H319
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen