Learn More
1-Propanol, Purum, Honeywell
Catalog No. 15652510 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
20 kg
160 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Propylalkohol, N-Propylalkohol, 1-Hydroxypropan, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name Propan-1-ol
SMILES CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol
Dichte 0.804 g/ml bei 25 °C
Menge 160 kg
Explosionsgrenze 0.137
Flammpunkt 22 °C (71.6 °F)
Zündpunkt 700 °F
Strukturformel CH3CH2CH2OH
Dampfdruck 10 mmHg (147 °C), 14.9 mmHg (20 °C)
UN-Nummer 1274
Beilstein 1098242
Formelmasse 60.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99 % (GC)
Güte purum