Learn More
1-Trimethylsilyl-1-pentyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 135°C |
Chemischer Name oder Material | 1-Trimethylsilyl-1-pentyne |
Menge | 5 g |
Strukturformel | CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3 |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1744218 |
Flammpunkt | 23°C (73°F) |
IUPAC-Name | Trimethyl(pent-1-yn-1-yl)silan |
Formelmasse | 140.3 |
Reinheit (%) | 98% |