Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluordecyltrichlorosilan, 96 %
33.05 € - 325.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 78560-44-8
Summenformel C10H4Cl3F17Si
Molekulargewicht (g/mol) 581.55
MDL-Nummer MFCD00042344
InChI-Schlüssel VIFIHLXNOOCGLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl, 1h,1h,2h,2h-perfluorotrichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl silane, 1-trichlorosilyl-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane 1g, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl trichlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl-1-trichlorosilane
PubChem CID 123577
IUPAC-Name Trichlor(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordecyl)silan
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11399245
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16584.03
1 g N/A N/A N/A
11309255
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16584.06
5 g N/A N/A N/A
11319255
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16584.14
25 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1H,1H,2H,2H-Perfluordecyltrichlorosilan ist eine halogenierte Verbindung, die für die biochemische Forschung verwendet wird. Es wird auf bewegliche Mikroteile von mikroelektromechanischen Systemen angewendet, wodurch die Oberflächenenergie reduziert und die Klebrigkeit verhindert wird. Darüber hinaus wird es zur Beschichtung auf Briefmarken für Mikro- und Nanoeigenschaften bei der Nanodrucklithographie verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von (1H,1H,2H,2H-Heptadecafluordecyl)trimethoxysilan durch Reaktion mit Methanol verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran, Tetrahydropyran, Toluol und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
78560-44-8
581.55
VIFIHLXNOOCGLJ-UHFFFAOYSA-N
123577
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
C10H4Cl3F17Si
MFCD00042344
1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl, 1h,1h,2h,2h-perfluorotrichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl silane, 1-trichlorosilyl-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane 1g, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl trichlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl-1-trichlorosilane
Trichlor(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordecyl)silan
Spezifikation
224°C
78560-44-8
C10H4Cl3F17Si
MFCD00042344
5889653
1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl, 1h,1h,2h,2h-perfluorotrichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl silane, 1-trichlorosilyl-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane 1g, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl trichlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl-1-trichlorosilane
VIFIHLXNOOCGLJ-UHFFFAOYSA-N
Trichlor(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordecyl)silan
123577
96%
Moisture sensitive
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrichlorosilane
Flüssigkeit
CF3(CF2)7(CH2)2SiCl3
UN2987
>200°C (392°F)
Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents.
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
581.55
581.56
1.348
1.54
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern