Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluorpropionamid, 97 %, Thermo Scientific™
39.50 € - 115.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 354-76-7 |
---|---|
Summenformel | C3H2F5NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 163.05 |
MDL-Nummer | MFCD00039771 |
InChI-Schlüssel | KQTOYEUYHXUEDB-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 67722 |
IUPAC-Name | Pentafluorpropanamid |
SMILES | NC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11437164
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21566.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11447164
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21566.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen2,2,3,3,3-Pentafluorpropionamid, wird als chemisches, organisches, pharamzeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
354-76-7 | |
163.05 | |
KQTOYEUYHXUEDB-UHFFFAOYSA-N | |
Pentafluorpropanamid |
C3H2F5NO | |
MFCD00039771 | |
67722 | |
NC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F |
Spezifikation
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionamide | |
92°C to 97°C | |
MFCD00039771 | |
pentafluoropropionamide, pentafluoropropanamide, propanamide, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide, acmc-1cjql, pentafluoro propionic acid amide, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide,, propanamide,2,2,3,3,3-pentafluoro | |
KQTOYEUYHXUEDB-UHFFFAOYSA-N | |
Pentafluorpropanamid | |
67722 | |
97% |
354-76-7 | |
C3H2F5NO | |
1773386 | |
Soluble in methanol. | |
NC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F | |
163.05 | |
163.05 |
Safety and Handling
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-569-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.