Learn More
2,2-Di-n-Propylacetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
67.64 € - 231.15 €
Chemische Identifikatoren
CAS 2936-08-5
Summenformel C8H15ClO
Molekulargewicht (g/mol) 162.66
MDL-Nummer MFCD00051446
InChI-Schlüssel PITHYUDHKJKJNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propylvaleryl chloride, valproyl chloride, 2,2-di-n-propylacetyl chloride, dipropylacetyl chloride, 2-propylvaleroyl chloride, 2-n-propyl-n-valeroyl chloride, valproic acid chloride, di-n-propylacetyl chloride, acmc-2097cd, 2-n-propylvaleroyl chloride
PubChem CID 76240
IUPAC-Name 2-Propylpentanoylchlorid
SMILES CCCC(CCC)C(=O)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11362746
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08852.06
5 g
67.64 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11372746
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08852.14
25 g
231.15 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
2,2-Di-n-propylacetyl chloride is used to produce 1,2-bis-(2-propyl-valerylamino)-ethan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2-Di-n-propylacetylchlorid wird zur Herstellung von 1,2-bis-(2-propyl-valerylamino)-ethan verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel und Basen. Von Feuchtigkeit und starken Basen fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2936-08-5
162.66
PITHYUDHKJKJNQ-UHFFFAOYSA-N
76240
CCCC(CCC)C(=O)Cl
C8H15ClO
MFCD00051446
2-propylvaleryl chloride, valproyl chloride, 2,2-di-n-propylacetyl chloride, dipropylacetyl chloride, 2-propylvaleroyl chloride, 2-n-propyl-n-valeroyl chloride, valproic acid chloride, di-n-propylacetyl chloride, acmc-2097cd, 2-n-propylvaleroyl chloride
2-Propylpentanoylchlorid
Spezifikation
2,2-Di-n-propylacetyl chloride
0.95
C8H15ClO
UN3265
Moisture sensitive
Reacts with water.
CCCC(CCC)C(=O)Cl
162.66
162.66
2936-08-5
68°C to 70°C (10 mmHg)
MFCD00051446
1098856
2-propylvaleryl chloride, valproyl chloride, 2,2-di-n-propylacetyl chloride, dipropylacetyl chloride, 2-propylvaleroyl chloride, 2-n-propyl-n-valeroyl chloride, valproic acid chloride, di-n-propylacetyl chloride, acmc-2097cd, 2-n-propylvaleroyl chloride
PITHYUDHKJKJNQ-UHFFFAOYSA-N
2-Propylpentanoylchlorid
76240
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 220-914-5
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen