Learn More
2-[3-(Chloromethyl)piperidino]-6-Methylpyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10472474
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 937795-92-1
Summenformel C11H16ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 225.72
MDL-Nummer MFCD09879918
InChI-Schlüssel DTVYKEHYUMEUFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-3-chloromethyl piperidin-1-yl-6-methylpyrazine, 2-3-chloromethyl piperidino-6-methylpyrazine, 2-3-chloromethyl piperidyl-6-methylpyrazine
PubChem CID 24229601
IUPAC-Name 2-[3-(chloromethyl)piperidin-1-yl]-6-methylpyrazine
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N1CCCC(CCl)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[3-(Chloromethyl)piperidino]-6-methylpyrazine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 225.72
Reinheit (%) 97%